Erucic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (Z)-Docos-13-enoic acid
90175-100 90175-250 90175-50 90175-500
CAYM90175-100EA 379 DKK
CAYM90175-100 CAYM90175-250 CAYM90175-50 CAYM90175-500
Erucic acid
Erucic acid
Formel: C₂₂H₄₂O₂
Molekylvægt: 338.58 g/mol
MDL Number: MFCD00063188
CAS-nummer: 112-86-7
EINECS: 204-011-3