6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Bromo-6-methylphenol
B3126-25G
B3126-5G
TCIAB3126-25GEA
3340
DKK
TCIAB3126-25G
TCIAB3126-5G
6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (by GC)
6-Bromo-o-cresol
Formel:
C₇H₇BrO Molekylvægt: 187.0300 g/mol Kogepunkt: 208°C Smeltepunkt: 16°C |
MDL Number:
MFCD09907876 CAS-nummer: 13319-71-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |