1-Methoxy-2-butanol ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M0747-25ML
M0747-500ML
TCIAM0747-25MLEA
140
DKK
TCIAM0747-25ML
TCIAM0747-500ML
1-Methoxy-2-butanol ≥93.0% (by GC)
1-Methoxy-2-butanol
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molekylvægt: 104.15 g/mol Kogepunkt: 135°C Flammepunkt: 39°C |
MDL Number:
MFCD00059143 CAS-nummer: 53778-73-7 EINECS: 258-763-2 UN nummer: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |