N-Allylaniline 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H55821.03 H55821.06 H55821.14
H55821.03EA 0 DKK
H55821.03 H55821.06 H55821.14
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formel: C₉H₁₁N
Kogepunkt: 218…220 °C
Massefylde: 0,982
Flammepunkt: 89 °C (192 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008638
CAS-nummer: 589-09-3
EINECS: 209-633-9