3-Methoxy-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Methoxy-2-methylaniline
M1493-25G M1493-5G
TCIAM1493-25GEA 2120 DKK
TCIAM1493-25G TCIAM1493-5G
3-Methoxy-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methoxy-o-toluidine
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137.1800 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06412568
CAS-nummer: 19500-02-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05a1877fab8f7204d47107a79f782c89dc04c8bc&vid=05a1877fab8f7204d47107a79f782c89dc04c8bc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %