4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
H33909.06 H33909.14
H33909.06EA 1260 DKK
H33909.06 H33909.14
4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
4-Methylsalicylaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 698-27-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 222-223° MDL No.: MFCD00799550
Formel: C₈H₈O₂
Molekylvægt: 136.15 g/mol
Kogepunkt: 222…223 °C
Smeltepunkt: 58…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799550
CAS-nummer: 698-27-1
EINECS: 211-813-7