Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-(4-Bromophenyl)-2-phenylethanone
B22159.03
B22159.06
B22159.03EA
602
DKK
B22159.03
B22159.06
Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 2001-29-8
Molecular Formula: C14H11BrO
Formula Weight: 275.14
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 2211322
Formel:
C₁₄H₁₁BrO Smeltepunkt: 109…112 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016331 CAS-nummer: 2001-29-8 |