2,3,3-Trimethylindolenine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
140160250 140161000 140162500
ACRO140160250EA 587 DKK
ACRO140160250 ACRO140161000 ACRO140162500
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Formel: C₁₁H₁₃N
Kogepunkt: 228…229 °C (744 mmHg)
Massefylde: 0,99 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005724
CAS-nummer: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %