2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33003.03 H33003.09
H33003.03EA 623 DKK
H33003.03 H33003.09
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Smeltepunkt: 139…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01311987
CAS-nummer: 261635-93-2