6-Aminonicotinamide
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10009315-100 10009315-250 10009315-500 10009315-1
CAYM10009315-100EA 316 DKK
CAYM10009315-100 CAYM10009315-250 CAYM10009315-500 CAYM10009315-1
6-Aminonicotinamide
6-Aminonicotinamide
Formel: C₆H₇N₃O
MDL Number: MFCD00006327
CAS-nummer: 329-89-5
EINECS: 206-349-7