6-Aminonicotinamide 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L06692.03
L06692.06
L06692.03EA
792
DKK
L06692.03
L06692.06
6-Aminonicotinamide 99%
6-Aminonicotinamide
Purity: 99%
CAS No.: 329-89-5
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 246-248°
Beilstein Reference: 116042
Formel:
C₆H₇N₃O Smeltepunkt: 246…248 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006327 CAS-nummer: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |