Trypanblå
Leverandør: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CN76.2 CN76.1
KOEHCN76.2EA 763 DKK
KOEHCN76.2 ROTHCN76.1
Trypanblå
Trypanblå
Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MDL Number: MFCD00003969
CAS-nummer: 72-57-1
EINECS: 200-786-7