3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A12722.06
A12722.14
A12722.06EA
1110
DKK
A12722.06
A12722.14
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 14035-33-7
Molecular Formula: C16H24O2
Formula Weight: 248.37
Melting Point: 146-147°
MDL No.: MFCD00017520
Formel:
C₁₆H₂₄O₂ Smeltepunkt: 146…147 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017520 CAS-nummer: 14035-33-7 |