4'-Methyl-3'-nitroacetophenone ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L09372.06
L09372.14
L09372.06EA
523
DKK
L09372.06
L09372.14
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone ≥99%
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 5333-27-7
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 1953352
Formel:
C₉H₉NO₃ Smeltepunkt: 58…62 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00033858 CAS-nummer: 5333-27-7 |