4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
H29125.06 H29125.03
H29125.06EA 934 DKK
H29125.06 H29125.03
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone 97
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 50342-17-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 86-89° MDL No.: MFCD08273792
Formel: C₉H₉BrO₂
Molekylvægt: 229.07 g/mol
Smeltepunkt: 86…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08273792
CAS-nummer: 50342-17-1