2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Chloro-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
H35800.14 H35800.22
H35800.14EA 726 DKK
H35800.14 H35800.22
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Formel: C₁₃H₈ClNO₃
Smeltepunkt: 78…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007295
CAS-nummer: 34052-37-4
EINECS: 251-811-3