5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B25507.06
B25507.14
B25507.06EA
1060
DKK
B25507.06
B25507.14
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Purity: 97%
CAS No.: 55082-33-2
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.11
Melting Point: 108-111°
MDL No.: MFCD00525062
Formel:
C₁₃H₉BrO₂ Smeltepunkt: 108…111 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00525062 CAS-nummer: 55082-33-2 |