4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H54072.03 H54072.06
H54072.03EA 446 DKK
H54072.03 H54072.06
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃S
Smeltepunkt: 126…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025072
CAS-nummer: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0