Methyl-4-acetylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2163-25G M2163-5G
TCIAM2163-25GEA 1740 DKK
TCIAM2163-25G TCIAM2163-5G
Methyl-4-acetylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-acetylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00216474
CAS-nummer: 3609-53-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd15b3d1f9977f9263de1a59912f6f4a0eec66cf&vid=dd15b3d1f9977f9263de1a59912f6f4a0eec66cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C