Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21626.04
B21626.09
B21626.04EA
922
DKK
B21626.04
B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 3609-53-8
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 92-95°
MDL No.: MFCD00216474
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Smeltepunkt: 92…95 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00216474 CAS-nummer: 3609-53-8 |