4,4'-Dimethoxydiphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(4-methoxyphenyl)amine
D0632-1G D0632-5G
TCIAD0632-1GEA 230 DKK
TCIAD0632-1G TCIAD0632-5G
4,4'-Dimethoxydiphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Formel: C₁₄H₁₅NO₂
Molekylvægt: 229.28 g/mol
MDL Number: MFCD00014895
CAS-nummer: 101-70-2
EINECS: 202-968-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de281b79dd2690c8a863dc60bb727d144f21ce6c&vid=de281b79dd2690c8a863dc60bb727d144f21ce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C