2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L12919.06
L12919.14
L12919.06EA
876
DKK
L12919.06
L12919.14
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 766-39-2
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 222-223°
MDL No.: MFCD00005523
Formel:
C₆H₆O₃ Kogepunkt: 222…223 °C Smeltepunkt: 93…96 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005523 CAS-nummer: 766-39-2 EINECS: 212-165-8 |