Diphenylphosphoryl azide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1672-25G D1672-250G D1672-5G
TCIAD1672-25GEA 370 DKK
TCIAD1672-25G TCIAD1672-250G TCIAD1672-5G
Diphenylphosphoryl azide ≥97.0% (by GC)
Diphenylphosphoryl azide
Formel: C₁₂H₁₀N₃O₃P
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001987
CAS-nummer: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
UN nummer: 3278
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dec67702c4a3d6cae3c8984ab35209ecce37a221&vid=dec67702c4a3d6cae3c8984ab35209ecce37a221&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %