Diphenylphosphoryl azide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
409040250 409041000 409045000
ACRO409040250EA 772 DKK
ACRO409040250 ACRO409041000 ACRO409045000
Diphenylphosphoryl azide 98%
Diphenylphosphoryl azide
Formel: C₁₂H₁₀N₃O₃P
Kogepunkt: 157 °C (,2 mmHg)
Massefylde: 1,273 g/cm³
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001987
CAS-nummer: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
UN nummer: 3278
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %