1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H26650.03 H26650.06
H26650.03EA 443 DKK
H26650.03 H26650.06
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 123855-51-6 Molecular Formula: C11H21NO3 Formula Weight: 215.29 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD02094488
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Smeltepunkt: 78…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094488
CAS-nummer: 123855-51-6