Anisomycin
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
13640.01 13640.02
SERA13640.01EA 0 DKK
SERA13640.01 SERA13640.02
Anisomycin
Anisomycin
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Molekylvægt: 265.31 g/mol
MDL Number: MFCD00077650
CAS-nummer: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
UN nummer: 3462
ADR: 6.1 III