1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L16604.06 L16604.14
L16604.06EA 1190 DKK
L16604.06 L16604.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Purity: 95% CAS No.: 102488-47-1 Molecular Formula: C10H10ClF13Si Formula Weight: 440.71 Flash Point: 52°(125°F) Refractive Index: 1.3453 Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 7040835 UN No.: 2986 MDL No.: MFCD00042359
Formel: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
Kogepunkt: 189…191 °C
Massefylde: 1,461
Flammepunkt: 52 °C (125 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042359
CAS-nummer: 102488-47-1
ADR: 8,II