1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24620.06 B24620.14
B24620.06EA 1310 DKK
B24620.06 B24620.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 51851-37-7 Molecular Formula: C14H19F13O3Si Formula Weight: 510.37 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.345 Melting Point: -38° Boiling Point: 220° MDL No.: MFCD00042333
Formel: C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si
Kogepunkt: 220 °C
Smeltepunkt: < –38 °C
Massefylde: 1,333
Flammepunkt: 97 °C (206 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042333
CAS-nummer: 51851-37-7
EINECS: 257-473-3