1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L16606.09 L16606.18
L16606.09EA 1350 DKK
L16606.09 L16606.18
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Purity: 97% CAS No.: 78560-45-9 Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2SiCl3 Formula Weight: 481.55 Flash Point: 87°(189°F) Refractive Index: 1.3520 Boiling Point: 192° Beilstein Reference: 6154526 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00042363
Formel: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
Kogepunkt: 192 °C
Massefylde: 1,638
Flammepunkt: 87 °C (189 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042363
CAS-nummer: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN nummer: 2987
ADR: 8,II