Allantoin
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
1.01015.5001 1.01015.9025
1.01015.5001EA 5170 DKK
1.01015.5001 1.01015.9025
Allantoin
Allantoin
Formel: C₄H₆N₄O₃
MDL Number: MFCD00005260
CAS-nummer: 97-59-6
EINECS: 202-592-8