3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
A11164.06
A11164.03
A11164.06EA
2700
DKK
A11164.06
A11164.03
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 175136-66-0
Molecular Formula: C17H6F12O
Formula Weight: 454.22
Melting Point: 139-140°
MDL No.: MFCD00042474
Formel:
C₁₇H₆F₁₂O Molekylvægt: 454.22 g/mol Smeltepunkt: 139…140 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042474 CAS-nummer: 175136-66-0 |