(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52771.03
H52771.06
H52771.03EA
808
DKK
H52771.03
H52771.06
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 143900-44-1
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Smeltepunkt: 46…50 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04115307 CAS-nummer: 143900-44-1 |