4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H30779.03 H30779.06
H30779.03EA 749 DKK
H30779.03 H30779.06
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 87120-72-7 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Melting Point: 44-48° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD01076201
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Smeltepunkt: 44…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01076201
CAS-nummer: 87120-72-7
ADR: 8,III