(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52788.03
H52788.06
H52788.03EA
613
DKK
H52788.03
H52788.06
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 172603-05-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
MDL No.: MFCD03839941
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03839941 CAS-nummer: 172603-05-3 |