(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52749.03
H52749.06
H52749.03EA
649
DKK
H52749.03
H52749.06
(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 309956-78-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
MDL No.: MFCD03093382
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03093382 CAS-nummer: 309956-78-3 |