Ionomycin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10004974-1
10004974-5
10004974-10
10004974-25
CAYM10004974-1EA
930
DKK
CAYM10004974-1
CAYM10004974-5
CAYM10004974-10
CAYM10004974-25
Ionomycin
Ionomycin
Formel:
C₄₁H₇₂O₉ Molekylvægt: 709.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD06798385 CAS-nummer: 56092-81-0 |