Ionomycin, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
407950-1 407950-10 407950-5
407950-1EA 2680 DKK
407950-1 407950-10 407950-5
Ionomycin, Millipore®
Ionomycin
Formel: C₄₁H₇₂O₉
Molekylvægt: 709.02 g/mol
MDL Number: MFCD06798385
CAS-nummer: 56092-81-0