Ionomycin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J62448.MX J62448.X0
J62448.MXEA 1020 DKK
J62448.MX J62448.X0
Ionomycin ≥98%
Ionomycin
Formel: C₄₁H₇₂O₉
Molekylvægt: 709.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD06798385
CAS-nummer: 56092-81-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 II