D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Leverandør: Biotium
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10102-2
10102
10102-1
10102-2EA
8820
DKK
10102-2
10102.
10102-1
D(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Formel:
C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O Molekylvægt: 320.32 g/mol |
MDL Number:
MFCD11865368 CAS-nummer: 103404-75-7 |