D-(-)-Luciferin potassium salt
Leverandør: Biotium
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10101-2 10101 10101-1
10101-2EA 8660 DKK
10101-2 10101. 10101-1
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Formel: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
MDL Number: MFCD00044928
CAS-nummer: 115144-35-9