D(-)-Luciferin
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
28073.01 28073.02 28073.03
SERA28073.01EA 0 DKK
SERA28073.01 SERA28073.02 SERA28073.03
D(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Formel: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MDL Number: MFCD00042929
CAS-nummer: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3