D(-)-Luciferin
Leverandør: Biotium
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
10100-2 10100 10100-1
10100-2EA 8660 DKK
10100-2 10100. 10100-1
D(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Formel: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MDL Number: MFCD00042929
CAS-nummer: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3