Retinoic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11017-50
11017-500
CAYM11017-50EA
757
DKK
CAYM11017-50
CAYM11017-500
Retinoic acid
Retinoic acid
Formel:
C₂₀H₂₈O₂ |
MDL Number:
MFCD00001551 CAS-nummer: 302-79-4 EINECS: 206-129-0 |