ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10168-10 10168-5 10168-50 10168-1
CAYM10168-10EA 2290 DKK
CAYM10168-10 CAYM10168-5 CAYM10168-50 CAYM10168-1
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
ApNA (arachidonoyl-p-nitroaniline)
Formel: C₂₆H₃₆N₂O₃
CAS-nummer: 119520-58-0
UN nummer: 1231
ADR: 3,II