AmNA (arachidonoyl-m-nitroaniline)
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
90059-10 90059-5 90059-50 90059-25
CAYM90059-10EA 1860 DKK
CAYM90059-10 CAYM90059-5 CAYM90059-50 CAYM90059-25
AmNA (arachidonoyl-m-nitroaniline)
AmNA (arachidonoyl-m-nitroaniline)
Formel: C₂₆H₃₆N₂O₃
CAS-nummer: 1175954-87-6