Folic acid
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
21700.02
21700.03
SERA21700.02EA
0
DKK
SERA21700.02
SERA21700.03
Folic acid
Folic acid
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Molekylvægt: 441.41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00079305 CAS-nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |