Folic acid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
T912.1 T912.2
ROTHT912.1EA 399.03 DKK
ROTHT912.1 ROTHT912.2
Folic acid
Folic acid
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
Molekylvægt: 441.41 g/mol
MDL Number: MFCD00079305
CAS-nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0