N(α)-Boc-D-histidine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Boc-D-His-OH
8.53090.0025 8.53090.0005
04-13-0014-25EA 11460 DKK
04-13-0014-25 04-13-0014-5
N(α)-Boc-D-histidine
N(α)-Boc-D-histidine
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₄
Molekylvægt: 255.3 g/mol
MDL Number: MFCD00037851
CAS-nummer: 50654-94-9