4-Benzyloxybenzaldehyd on polystyrene, cross-linked with 2% DVB 200-400 mesh
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.55026.0100 8.55026.0025 8.55026.0005
01-64-0182-100EA 13280 DKK
01-64-0182-100 01-64-0182-25 01-64-0182-5
4-Benzyloxybenzaldehyd on polystyrene, cross-linked with 2% DVB 200-400 mesh
4-Benzyloxybenzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molekylvægt: 212.25 g/mol
Kogepunkt: 366
MDL Number: MFCD00003387
CAS-nummer: 4397-53-9