4-Fluoro-4'-methylchalcone
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0460-25G F0460-5G
TCIAF0460-25GEA 1020 DKK
TCIAF0460-25G TCIAF0460-5G
4-Fluoro-4'-methylchalcone
4-Fluoro-4'-methylchalcone
Formel: C₁₆H₁₃FO
MDL Number: MFCD00017981
CAS-nummer: 13565-38-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5649163572aadd36cd9356e8d897e960aab16544&vid=5649163572aadd36cd9356e8d897e960aab16544&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C